Learn More
Uvex™ Chaussure de sécurité 1 S2
Chaussures de sécurité multifonctionnelles et sportives
Marque: Uvex™ 8544841
123.25 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
Spécification
Certification DES, EN ISO 20345: 2011 S2 SRC | |
Mocassin | |
41 | |
11 mm | |
Formateurs | |
ESD Safety Shoe |
Noir | |
Microvelour | |
Composite | |
Unisexe | |
No |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Uvex™ Chaussure de sécurité 1 S2 > Taille : 41
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu