Learn More
Uvex™ Chaussure de sécurité 1 S2
Chaussures de sécurité multifonctionnelles et sportives
Marque: Uvex™ 8544843
123.25 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Spécification
Certification DES, EN ISO 20345: 2011 S2 SRC | |
Mocassin | |
43 | |
11 mm | |
Formateurs | |
ESD Safety Shoe |
Noir | |
Microvelour | |
Composite | |
Unisexe | |
No |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Uvex™ Chaussure de sécurité 1 S2 > Taille : 43
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu