Learn More
Manutan Cable ties, 200mm x 4.8mm
Marque:  Manutan A000174
Encompass_Preferred
Code produit. 12815609
  • sur devis / 1000 pièces
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Tie and fix quickly and securely. UL-proved nylon 6/6. Weather and waterproof, temperature resistance from -35 to +85°C.
Dimensions L x W : 200mm x 4.8mm
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit
Manutan Cable ties, 200mm x 4.8mm