Learn More
METTLER TOLEDO™ Densimètre portatif
Le confort et la légèreté du Densito permettent un fonctionnement d’une seule main dans le laboratoire ou en déplacement. Les résultats sont compensés par la température et peuvent être livrés dans des unités de densité relative, Brix, API et d’autres formats.
Marque: METTLER TOLEDO™ 30330857
3090.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Idéal pour une utilisation en laboratoire ou en déplacement
- Convient au contrôle de la qualité des produits entrants à l’assurance qualité en ligne des produits intermédiaires ou finaux
- Le densimètre offre des mesures rapides et précises à la troisième décimale
- Mesurez facilement la densité, le Brix et beaucoup d’autres unités qui représentent des facteurs de compensation de la température
Le Densito guide l’opérateur tout au long des cycles de mesure et de nettoyage grâce à l’option de flux de travail guidé intégrée
- Le Densito stocke jusqu’à 1 100 résultats, notamment l’identification des échantillons, l’unité de mesure, le coefficient de correction de la température, l’identification des instruments, la date et l’heure
- L’écran couleur lumineux offre une excellente visibilité à la fois à l’intérieur et à l’extérieur. Il repère facilement les bulles et les incohérences qui peuvent affecter la mesure grâce à la cellule de mesure rétroéclairée
ACCESSOIRES
- Batterie Lilon 24oo mAh (30330855)
- Imprimante Bluetooth Godex MX20 avec clé électronique (30330864)
- Mallette de transport (30330861)
- Support de charge (30330842)
- Tube de seringue / remplissage pour connecteur (30330853)
- Licence EasyDirect DE/RE (30451628)
- Tube de remplissage, 600 mm (30330848)
- Écriture de données USB-P25/01 (11124301)
- Couvercle de protection (30330860)
- Tube d’échantillonnage, 190 mm (30330847)
Spécification
Écran couleur de 2,4 po | |
plusmn; 0,001 g/cmsup3; | |
20 cm | |
Chinois, danois, néerlandais, anglais (GB), anglais (US), français, allemand, italien, norvégien, polonais, portugais (BR), russe, espagnol, suédois, thaï, tchèque, slovaque | |
Dépendant de l’échantillon | |
2 mL | |
355 g | |
Logiciel pour PC EasyDirect, imprimante Bluetooth Godex MX20 avec clé électronique, imprimante USB-P25, tubes de remplissage, adaptateur pour seringue |
0°C à 50°C | |
Densimètre portatif, Densito | |
Écran couleur 2,4 po, boutons et manette | |
0 à 3 g/cmsup3; | |
0,0001 g/cm³ | |
± 0,0005 | |
Densimètre portatif | |
Mesure de la densité, de la densité relative, de l’éthanol, du Brix, de l’API2, du Baumé, du H2SO4, du Platon, de l’étanchéité (US et IP), de la concentration définie par l’utilisateur |
Vidéos
-
Mettler Toledo - Density2Go handheld density meters