Learn More
Liebherr™ Réfrigérateur gamme Performance, pour usage scientifique
GREENER_CHOICE
Pour un stockage en température positive sûr, précis, et ultra économe en énergie; Le réfrigérateur de laboratoire Liebherr™ est conçu pour le stockage des produits thermosensibles avec une qualité de fabrication sur laquelle vous pouvez compter.
Marque:  Liebherr™ SRFVG4001
1932.65 EUR valable jusqu'au 2025-07-11
Utilisez le code promo "25721" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 17879096
  • 2615.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 30-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Réfrigérateur de laboratoire pour stockage des produits thermosensibles
  • Plage de température +3 / +16 °C, stabilité de température de +/- 3 °C testée selon FDX15-140
  • Extérieur blanc, intérieur en polystyrène moulé de qualité commerciale, réfrigération assistée par ventilateur
  • Réfrigérant R 600a, puissance de connexion 2,0 A, 220-240 V/50/1 ph
  • Affichage numérique multifonctionnel avec affichage haute résolution et options de connectivité
  • Serrure de porte, charnières réversibles, porte à fermeture automatique avec position d'arrêt à 90°, poignée à levier antimicrobienne
Spécification
Afficher plus
Certificats
Voir les accessoires
Nom du produit
Liebherr™ Réfrigérateur gamme Performance, pour usage scientifique > Capacity (Metric): 394 L