missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abeba™ Chaussures 2232 Protektor Line
Click to view available options
Dimensions:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Conditionnement:
1 paire
Description
- CE EN ISO 20345:2011 S3 SRC
- Cuir lisse
- Noir
- Embout de sécurité en acier
- Semelle intermédiaire résistant à la pénétration d’acier
- Semelle extérieure antidérapante en PU
- Antistatiques
- Doublure en cuir
- Double attache velcro
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | CE EN ISO 20345:2011 S3 SRC |
| Couleur | Noir |
| Matériau | Cuir |
| Dimensions | 48 |
| Caractéristiques de la semelle | Antidérapant |
| Matériau de la semelle | Polyuréthane |
| Modèle | 2232 |
| Matériau au niveau des orteils | Acier |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu