Learn More
Liebherr™ Réfrigérateur porte vitrée gamme Perfection, pour usage scientifique
Pour un stockage en température positive sûr, précis, et ultra économe en énergie; Le réfrigérateur de laboratoire Liebherr™ avec porte vitrée est conçu pour le stockage des produits thermosensibles avec une qualité de fabrication sur laquelle vous pouvez compter.
Marque: Liebherr™ SRFVH4011
Description
- Plage de température +3 / +16°C, Stabilité de température de +/- 3 °C testée selon FDX15-140
- Extérieur blanc, intérieur en polystyrène moulé de qualité commerciale, réfrigération assistée par ventilateur.
- Réfrigérant R 600a, puissance de connexion 2,0 A, 220-240 V/50/1 ph
- Affichage numérique avec écran couleur tactile de 2,4 in. et résolution de 0,1°C, verrouillage du clavier par mot de passe
- Connectivité : interface LAN/WLAN intégrée et enregistreur de données intégré avec port USB
- Port d'accès pour sonde de température externe, thermostat de sécurité supplémentaire
- Historique des alarmes avec températures min/max, durée etc.
- Éclairage intérieur vertical LED sur la paroi latéral gauche
- Serrure de porte, charnières réversibles, porte à fermeture automatique avec position d'arrêt à 90°, poignée à levier antimicrobienne
Spécification
Lab Fridge | |
3°C à 16°C | |
+5°C | |
R 600a | |
1 | |
Acier peint résistant aux rayures | |
Commercial-grade Molded Polystyrol | |
Armoire, SRFvh 4011 | |
No | |
Low-maintenance Rear-wall Wire-on-tube | |
1 x 10 mm dia. | |
2 yr. Parts and Labor | |
SmartCoolingHub | |
CFC-free | |
CEE 7/7 | |
120 W |
420 L | |
PT1000 | |
±2 K | |
Glass Self-closing | |
5 | |
White Powder-coated | |
ISO 9001, ISO 14001, CE | |
2.4 in. Touch and Swipe Color Display in Door | |
White | |
Storage of Temperature-sensitive Products | |
Scientific Perfection | |
Timed Off-cycle | |
Yes | |
2,0 A | |
220/240 V | |
389 kWh/a |