Learn More
Buerkle™ Forceps à pointe tranchante en acier inox, de forme pliée
Les forceps à pointe tranchante, en acier inox, de forme pliée et inclinée permettent un travail précis en laboratoire. Les pinces brucelles de laboratoire inclinées conviennent à une utilisation en chimie, dans l’industrie pharmaceutique, les cosmétiques et l’agro-alimentaire.
Marque: Buerkle™ 5386-0100
5.04 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24155" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Acier inox (1.4301)
- Les extrémités pointues et cannelées garantissent un fonctionnement fiable avec des matériaux, des tissus ou des échantillons sensibles
- Les cannelures sur la poignée assurent une préhension antidérapante des pinces brucelles en acier inox
- Convient à une utilisation en chimie, dans l’industrie pharmaceutique, les cosmétiques et l’agro-alimentaire
Spécification
Tranchants, forme courbée | |
4,13 in | |
105 mm | |
Denrées alimentaires | |
Standard |
1 | |
Acier inoxydable (1,4301) | |
Forceps | |
Forceps |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Spotlight
Profitez de remises importantes sur une sélection de produits très appréciés par nos clients, comme les produits chimiques, les produits indispensables du laboratoire, le matériel lié aux sciences de la vie, les consommables et les produits de sécurité.Code promotionnel: 24155Expire: 2025-04-30