Learn More
Fistreem™ Déminéralisateur de résine échangeuse d’ions de haute qualité
Use these pressure resistant and fully disposable cartridges for in-line applications. Fistreem™ Puri-Fi™ Disposable Deionisers contain high quality ion exchange resin and offer users a variety of means of purifying water to suit individual needs.
Marque:  Fistreem™ DCF-720-S
Code produit. 12814072
  • 270.40€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Installés en quelques instants, ils sont facilement remplacés lorsqu'ils sont épuisés.
  • Un support de montage mural est proposé pour les cartouches de longueur standard
  • La pureté de l’eau est indiquée par le changement de couleur de la résine dans deux “fenêtres” dans le boîtier de la cartouche
  • Produira une eau de qualité aussi élevée qu’à conductivité de 0,1 uS cm
  • Deux formats de déioniseurs sont proposés pour répondre à la demande des utilisateurs
  • Les cartouches d’élimination des matières organiques contiennent du charbon actif pour éliminer efficacement les matières organiques et le chlore des eaux d’alimentation.
  • Incorpore un filtre de 50 micromètres pour éliminer les particules
  • Les filtres à particules contiennent des fibres enroulées pour éliminer les particules de l’eau d’alimentation. Élimination des particules jusqu’à 50 microns
Spécification
Spécification
30 l/h
Purification de l’eau, applications en ligne
1 de chaque
390 mm
Résine échangeuse d’ions haute qualité
500 kPa
Déminéralisateur
77 mm
Nom du produit
Fistreem™ Déminéralisateur de résine échangeuse d’ions de haute qualité > Longueur : 390 mm