Learn More
Fisherbrand™ Papier indicateur de pH universel
Offre des valeurs rapides et précises. Le papier indicateur de pH universel Fisherbrand™ comprend une échelle de couleurs imprimée sur le couvercle pour faciliter la lecture.
Marque: Fisherbrand™ 0911S00530
Description
- Papier filtre imprégné avec un ou plusieurs indicateurs de pH colorés
- Disponibles dans une variété de formats pour répondre aux besoins individuels
- Le tableau de référence montre les changements de couleur dans les étapes de pH2
Spécification
0.5 à 5 | |
10 paquet | |
50 mm |
Tube | |
Grade 911 | |
10 mm |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.