Learn More
Kinesis™ Tubulure capillaire en chromatographie PEEK
Un excellent remplacement pour les tubulures en acier inox
51.50€ - 530.00€
Spécification
À utiliser avec (application) | Applications à haute pression |
---|
Code produit | Marque | Couleur | Diamètre (impériale) interne | Longueur totale (impériale) | Pression maximale | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Diamètre (impériale) interne | Longueur totale (impériale) | Pression maximale | Prix | Quantité et disponibilité | ||
13069892
|
Kinesis™
02006-02 |
Rouge | 0,005 in | 5 ft. | 7000 psi (483 bar) |
72.80€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
13039882
|
Idex
02006-00 |
Naturel | 0,01 in | 5 ft. | 7000 psi (483 bar) |
51.50€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
13009902
|
Idex
02006-33 |
Jaune | 0,007 in | 50 ft. | 7000 psi (483 bar) |
309.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
13099882
|
Kinesis™
02006-20 |
Orange | 0,02 in | 5 ft. | 7000 psi (483 bar) |
51.50€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
13029892
|
Kinesis™
02006-30 |
Vert | 0,03 in | 5 ft. | 7000 psi (483 bar) |
54.20€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
13039902
|
Idex
02006-04 |
Naturel | 0,04 in | 5 ft. | 5000 psi (345 bar) |
51.50€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
13059882
|
Idex
02006-19 |
Bleu | 0,01 in | 50 ft. | 7000 psi (483 bar) |
357.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
13049892
|
Kinesis™
02006-29 |
Vert | 0,03 in | 100 ft. | 7000 psi |
530.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
Un excellent remplacement pour les tubulures en acier inox
Peut être utilisé à la place d’une tubulure en acier inox dans la plupart des systèmes d’analyse liquides
- Biocompatible, inerte et facile à couper
- Idéal pour les applications haute pression
- Large choix de diamètres extérieurs et intérieurs
- Plusieurs tailles à code-couleur pour faciliter l’identification du diamètre intérieur
Specifications
Applications à haute pression |