Learn More
Kinesis™ Tubulure capillaire en chromatographie PEEK
Un excellent remplacement pour les tubulures en acier inox
Brand: Kinesis™ 02006-00
This item is not returnable.
View return policy
Description
Un excellent remplacement pour les tubulures en acier inox
Peut être utilisé à la place d’une tubulure en acier inox dans la plupart des systèmes d’analyse liquides
- Biocompatible, inerte et facile à couper
- Idéal pour les applications haute pression
- Large choix de diamètres extérieurs et intérieurs
- Plusieurs tailles à code-couleur pour faciliter l’identification du diamètre intérieur
Specifications
Tubulures pour chromatographie | |
Applications à haute pression | |
5 ft. | |
7000 psi (483 bar) |
Naturel | |
0,01 in | |
PEEK |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction