Learn More
Kinesis™ Tubulure capillaire en chromatographie PEEK
Un excellent remplacement pour les tubulures en acier inox
Marque: Kinesis™ 02006-04
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Un excellent remplacement pour les tubulures en acier inox
Peut être utilisé à la place d’une tubulure en acier inox dans la plupart des systèmes d’analyse liquides
- Biocompatible, inerte et facile à couper
- Idéal pour les applications haute pression
- Large choix de diamètres extérieurs et intérieurs
- Plusieurs tailles à code-couleur pour faciliter l’identification du diamètre intérieur
Spécification
Tubulures pour chromatographie | |
Applications à haute pression | |
5 ft. | |
5000 psi (345 bar) |
Naturel | |
0,04 in | |
PEEK |