Learn More
Kinesis™ Tubulure capillaire en chromatographie PEEK
Un excellent remplacement pour les tubulures en acier inox
Marque:  Kinesis™ 02006-02
Code produit. 13069892
  • 79.50€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Un excellent remplacement pour les tubulures en acier inox
Peut être utilisé à la place d’une tubulure en acier inox dans la plupart des systèmes d’analyse liquides
  • Biocompatible, inerte et facile à couper
  • Idéal pour les applications haute pression
  • Large choix de diamètres extérieurs et intérieurs
  • Plusieurs tailles à code-couleur pour faciliter l’identification du diamètre intérieur
Spécification
Spécification
Tubulures pour chromatographie
Applications à haute pression
5 ft.
7000 psi (483 bar)
Rouge
0,005 in
PEEK