Learn More
Kartell™ Connecteurs non coniques en L Plastilab™
Conçus pour une utilisation avec un système de tuyaux et des lignes de vide
5.00€ - 47.50€
Spécification
Type de produit | Connecteur de tubulure non conique en L |
---|---|
Forme | En L |
Code produit | Marque | Taille du port | Quantité d’emballage | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taille du port | Quantité d’emballage | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12539766
|
Kartell™
7125200 |
Alésage de 4,5mm | 10/boîte |
5.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12549766
|
Kartell™
7125400 |
Alésage de 8 mm | 10/boîte |
19.20€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12513297
|
Kartell™
0125300 |
Alésage de 6 mm | 100/boîte |
47.50€
100 pièces |
Expédition estimée: 23-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11924359
|
Kartell™
7125300 |
6 mm | 10/boîte |
5.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 01-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15631825
|
Kartell™
0125400 |
Alésage de 8 mm | 100 / boîte |
6.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 27-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- En PP
- Autoclavables
- Dimensions nominales
Compliance
Conformité aux réglementations alimentaires et agricoles
Spécification
Connecteur de tubulure non conique en L | |
En L |