Learn More
Kartell™ Connecteurs non coniques en L Plastilab™
Conçus pour une utilisation avec un système de tuyaux et des lignes de vide
Marque:  Kartell™ 0125400
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Code produit. 15631825
  • 6.00€ / 100 pièces
Expédition estimée: 27-08-2024
Description
  • En PP
  • Autoclavables
  • Dimensions nominales
  • Compliance
    Conformité aux réglementations alimentaires et agricoles
    Spécification
    Spécification
    Connecteur de tubulure non conique en L
    12 mm
    Alésage de 8 mm
    Marquage CE, IVD
    100 / boîte
    En L