Learn More
Kartell™ Connecteurs non coniques en L Plastilab™
Conçus pour une utilisation avec un système de tuyaux et des lignes de vide
Marque:  Kartell™ 7125300
Code produit. 11924359
  • 5.30€ / 10 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • En PP
  • Autoclavables
  • Dimensions nominales
Compliance
Conformité aux réglementations alimentaires et agricoles
Spécification
Spécification
10/boîte
6 mm
En L
Connecteur de tubulure non conique en L