Learn More
Kartell™ Connecteurs non coniques en L Plastilab™
Conçus pour une utilisation avec un système de tuyaux et des lignes de vide
Marque: Kartell™ 7125200
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- En PP
- Autoclavables
- Dimensions nominales
Compliance
Conformité aux réglementations alimentaires et agricoles
Spécification
Conformes aux réglementations sur les aliments et les drogues. 90/128/CEE 92/39/CEE FDA 21 CFR 177.1520, CE et DIV | |
Autoclavable | |
Utiles pour tous les systèmes de tuyaux et lignes de vide | |
Alésage de 4,5mm | |
Connecteur de tubulure non conique en L |
8 mm | |
Polypropylène | |
10/boîte | |
En L |