Learn More
Contec™ Seaux de rechange universels Contec
Fabriqué à partir d’un plastique unique en polypropylène copolymère qui est à la fois durable et léger. Les seaux de remplacement universels sont codés par couleur pour faciliter l’identification des déchets par rapport aux solutions fraîches.
66.50€ - 88.25€
Spécification
Type de produit | Godet |
---|---|
Autoclavable | Autoclavable |
Jetable | Réutilisable |
Stérilité | Non stérile |
Code produit | Marque | Couleur | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
13436868
|
Contec™
UBKT0004 |
Gris | 20 L | N/A | N/A | N/A | |||||
16635672
![]() ![]() |
Contec™
UBKT0005 |
Rouge | 20 L |
78.85€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15332174
![]() ![]() |
Contec™
UBKT0006 |
Bleu | 20 L |
67.20€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17935081
![]() |
Contec™
UBKT0008 |
Rouge, bleu et gris | 15 L |
88.25€
3 pièces |
Expédition estimée: 16-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
pnbsp;/p ul liConçu pour les systèmes à double seau Contectrade; en acier inox et PP/li liCompatible avec toutes les solutions de désinfectant et la plupart des solvants les plus courant(e)s/li liEntièrement autoclavable à 121deg;C pendant 30 min./li liInterchangeable/li liCapacité : 5 gal (20 L) ou 6,5 gal (25 L)/li liChariot vendu séparément/li /ul pnbsp;/pSpécification
Godet | |
Autoclavable | |
Réutilisable | |
Non stérile |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Contec™ Seaux de rechange universels Contec