Learn More
Contec™ Seaux de rechange universels Contec
Fabriqué à partir d’un plastique unique en polypropylène copolymère qui est à la fois durable et léger. Les seaux de remplacement universels sont codés par couleur pour faciliter l’identification des déchets par rapport aux solutions fraîches.
Marque: Contec™ UBKT0006
52.55 EUR valable jusqu'au 2025-05-02
Utilisez le code promo "24151" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Conçu pour le système de double seau Contec™ en acier inoxydable et en polypropylène
- Compatible avec toutes les solutions désinfectantes courantes et la plupart des solvants courants
- Entièrement autoclavable à 121 ° C pendant 30 min.
- Interchangeables
- Capacité : 5 gal. (20 l) ou 6,5 gal. (25 l)
- Chariot vendu séparément
Spécification
Godet | |
Polypropylène | |
5 gal | |
Réutilisable | |
Pour différents types de chariots et d’essoreuses |
20 L | |
Autoclavable | |
Blue | |
Utilisation dans l’industrie pharmaceutique, les dispositifs médicaux, la fabrication biotechnologique, les sciences de la vie et les salles blanches de laboratoire | |
Non stérile |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
1013185-0-0-1 | Certificat de qualité | 20/12/2023 | UBKT0006 |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Les essentiels pour salles blanches
Équipez votre environnement contrôléCode promotionnel: 24151Expire: 2025-05-02