Learn More
Contec™ Seaux de rechange universels Contec
Fabriqué à partir d’un plastique unique en polypropylène copolymère qui est à la fois durable et léger. Les seaux de remplacement universels sont codés par couleur pour faciliter l’identification des déchets par rapport aux solutions fraîches.
Marque:  Contec™ UBKT0004
Code produit. 13436868
Description
Description
  • Conçu pour le système de double seau Contec™ en acier inoxydable et en polypropylène
  • Compatible avec toutes les solutions désinfectantes courantes et la plupart des solvants courants
  • Entièrement autoclavable à 121 ° C pendant 30 min.
  • Interchangeables
  • Capacité : 5 gal. (20 l) ou 6,5 gal. (25 l)
  • Chariot vendu séparément
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Godet
Polypropylène
5 gal
Réutilisable
Pour serpillères à franges QuickTasktrade;, serpillères à franges Edgelesstrade;, serpillères à franges VertiKleantrade; et VertiKleantrade; MAXtrade;, avec de nombreux types de chariots et d’essoreuses
20 L
Autoclavable
Gris
Utilisation dans l’industrie pharmaceutique, les dispositifs médicaux, la fabrication biotechnologique, les sciences de la vie et les salles blanches de laboratoire
Non stérile
Nom du produit
Contec™ Seaux de rechange universels Contec > Couleur : Gris, 5 gal.