Learn More
Contec™ Seaux de rechange universels Contec
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Fabriqué à partir d’un plastique unique en polypropylène copolymère qui est à la fois durable et léger. Les seaux de remplacement universels sont codés par couleur pour faciliter l’identification des déchets par rapport aux solutions fraîches.
Marque:  Contec™ UBKT0005
52.55 EUR valable jusqu'au 2025-05-02
Utilisez le code promo "24151" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 16635672
  • 78.85€ / 1 pièce
Expédition estimée: 04-08-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Conçu pour le système de double seau Contec™ en acier inoxydable et en polypropylène
  • Compatible avec toutes les solutions désinfectantes courantes et la plupart des solvants courants
  • Entièrement autoclavable à 121 ° C pendant 30 min.
  • Interchangeables
  • Capacité : 5 gal. (20 l) ou 6,5 gal. (25 l)
  • Chariot vendu séparément
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Godet
Polypropylène
5 gal
Réutilisable
Pour différents types de chariots et d’essoreuses
20 L
Autoclavable
Rouge
Utilisation dans l’industrie pharmaceutique, les dispositifs médicaux, la fabrication biotechnologique, les sciences de la vie et les salles blanches de laboratoire
Non stérile
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot1016437-0-0-1 Type de certificatCertificat de qualité Date03/01/2024 Catalog NumberUBKT0005
Numéro de lot1007212-0-0-1 Type de certificatCertificat de qualité Date03/01/2024 Catalog NumberUBKT0005
Numéro de lot998370-0-0-1 Type de certificatCertificat de qualité Date08/09/2023 Catalog NumberUBKT0005
Numéro de lot998369-0-0-1 Type de certificatCertificat de qualité Date08/09/2023 Catalog NumberUBKT0005
Numéro de lot980703-0-0-1 Type de certificatCertificat de qualité Date02/06/2023 Catalog NumberUBKT0005
Nom du produit
Contec™ Seaux de rechange universels Contec > Capacité : 20 litres (5 gal.), Couleur : rouge, Utilisation : pour différents types de chariots et d’essoreuses