Learn More
Micronova™ Seaux SlimLine™
Tous les produits Micronova Produits
Click to view available options
Capacité (impériale):
6 gal.
Conditionnement:
1 pièce
Description
À utiliser avec le système de chariot pour salle blanche SlimLine™
- À utiliser avec le système de chariot pour salle blanche SlimLine ou SlimT
- Capacité de 6 gallons
- Autoclavable
- Couleur : Vert
Spécification
Spécification
| Type de produit | Seau pour serpillère |
| Capacité (métrique) | 22,7 L |
| Matériau | Polypropylène |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Capacité (impériale) | 6 gal. |
| Instructions d’entretien | Conserver à température ambiante. Pour l’autoclave - ne pas empiler - retourner le seau pour permettre son vidage. |
| Couleur | Vert |
| Dimensions | 55,9 x 30,5 x 26,7 cm (22 x 12 x 10,5 in) |
| À utiliser avec (application) | Nettoyage des murs, des sols et des plafonds |
| À utiliser avec (équipement) | Système de seau et de serpillère SlimLine |
| Afficher plus |