Learn More
Thermo Scientific™ Supports de cartouche de protection à raccordement direct Uniguard™
Plus besoin de raccords supplémentaires grâce aux supports de cartouche de protection à raccordement direct Thermo Scientific™ Uniguard.
83.70€ - 290.00€
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10602864
|
Thermo Scientific™
850-00 |
Dia. int. de 4,6 mm Pré-colonnes |
288.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
10610781
|
Thermo Scientific™
850-WT |
Embouts de rechange des colonnes Waters |
83.70€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10762567
|
Thermo Scientific™
851-00 |
Dia. int. de 1 mm Pré-colonnes |
180.15€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10776714
|
Thermo Scientific™
852-00 |
Dia. int. : 2,1 à 3 mm Pré-colonnes |
290.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
Plus besoin de raccords supplémentaires grâce aux supports de cartouche de protection à raccordement direct Thermo Scientific™ Uniguard. Ces supports de cartouche de protection réutilisables en acier inoxydable se fixent directement à l’entrée de la colonne analytique.
- Avec sortie mâle PEEK 0,0625 in adaptée à de nombreuses colonnes
- L’embout d’entrée femelle 0,0625 in peut être utilisé avec différents raccords standard
Informations de commande :
D’autres dimensions de colonne sont disponibles. Pour plus d’informations, veuillez contacter votre représentant du Service Clients.
Spécification
Thermo Scientific Barnstead B-Pure |