Learn More
Thermo Scientific™ Supports de cartouche de protection à raccordement direct Uniguard™
Plus besoin de raccords supplémentaires grâce aux supports de cartouche de protection à raccordement direct Thermo Scientific™ Uniguard.
Marque: Thermo Scientific™ 852-00
244.55 EUR valable jusqu'au 2025-05-31
Utilisez le code promo "24127" pour bénéficier de cette offre.
Description
Plus besoin de raccords supplémentaires grâce aux supports de cartouche de protection à raccordement direct Thermo Scientific™ Uniguard. Ces supports de cartouche de protection réutilisables en acier inoxydable se fixent directement à l’entrée de la colonne analytique.
- Avec sortie mâle PEEK 0,0625 po adaptée à de nombreuses colonnes
- L’embout d’entrée femelle 0,0625 po peut être utilisé avec différents raccords standard
Informations de commande :
D’autres dimensions de colonne sont disponibles. Pour plus d’informations, contactez votre service client.
Spécification
Support pour cartouche de protection de dia. int. 2,1 à 3 mm Pré-colonnes | |
Dia. int. : 2,1 à 3 mm Pré-colonnes | |
Thermo Scientific Barnstead B-Pure | |
Each |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
-
Plusieurs fabricants
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précision
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précisionCode promotionnel: 24135Expire: 2025-07-13
Nouvelle offre Economisez jusqu'à 85% -
Plusieurs fabricants
Promotion sur la chromatographie et les produits chimiques
Découvrez notre nouvelle promotion et obtenez jusqu'à 70% de réduction sur certains de nos produits les plus populaires.Code promotionnel: 24127Expire: 2025-05-31
Nouvelle offre Économisez jusqu'à 70%