Learn More
Thermo Scientific™ Supports de cartouche de protection à raccordement direct Uniguard™
Code produit. 10610781 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Dia. int. de 1 mm Pré-colonnes
Dia. int. de 4,6 mm Pré-colonnes
Dia. int. : 2,1 à 3 mm Pré-colonnes
Embouts de rechange des colonnes Waters
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10610781
Marque: Thermo Scientific™ 850WT
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Plus besoin de raccords supplémentaires grâce aux supports de cartouche de protection à raccordement direct Thermo Scientific™ Uniguard.
Plus besoin de raccords supplémentaires grâce aux supports de cartouche de protection à raccordement direct Thermo Scientific™ Uniguard. Ces supports de cartouche de protection réutilisables en acier inoxydable se fixent directement à l’entrée de la colonne analytique.
  • Avec sortie mâle PEEK 0,0625 po adaptée à de nombreuses colonnes
  • L’embout d’entrée femelle 0,0625 po peut être utilisé avec différents raccords standard
Informations de commande :
D’autres dimensions de colonne sont disponibles. Pour plus d’informations, contactez votre service client.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Support de cartouche de protection pour embouts de rechange des colonnes Waters
À utiliser avec (équipement) Embouts de rechange des colonnes Waters
Type Thermo Scientific Barnstead B-Pure