Learn More
Thermo Scientific™ Supports de cartouche de protection à raccordement direct Uniguard™
Plus besoin de raccords supplémentaires grâce aux supports de cartouche de protection à raccordement direct Thermo Scientific™ Uniguard.
Marque:  Thermo Scientific™ 851-00
190.95 EUR valable jusqu'au 2025-03-30
Utilisez le code promo "24134" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10762567
  • 180.15€ / 1 pièce
Expédition estimée: 24-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Plus besoin de raccords supplémentaires grâce aux supports de cartouche de protection à raccordement direct Thermo Scientific™ Uniguard. Ces supports de cartouche de protection réutilisables en acier inoxydable se fixent directement à l’entrée de la colonne analytique.
  • Avec sortie mâle PEEK 0,0625 po adaptée à de nombreuses colonnes
  • L’embout d’entrée femelle 0,0625 po peut être utilisé avec différents raccords standard
Informations de commande :
D’autres dimensions de colonne sont disponibles. Pour plus d’informations, contactez votre service client.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Support pour cartouche de protection de dia. int. 1 mm Pré-colonnes
Dia. int. de 1 mm Pré-colonnes
Support pour cartouche de protection