Learn More
Biochrom Spectrophotomètre UV/Visible PC Ultrospec™ 7000
Le PC Ultrospec 7000 est un spectrophotomètre UV/Visible à double faisceau haute performance développé pour répondre aux besoins quotidiens du laboratoire occupé à de nombreuses applications différentes. Fonctionnement robuste et à moindre coût, avec des exigences de maintenance minimales. Fonctionnement sur PC (non inclus).
Marque: Biochrom 29003606
Description
- Logiciel permettant l’analyse de la longueur d’onde, de la longueur d’onde fixe, des courbes standard, de la cinétique et des méthodes de sciences de la vie préstockées
- Large gamme d’accessoires et d’options disponibles
Spécification
Câble USB, clé USB | |
Ultrospec 7000 | |
PC Ultrospec 7000 | |
De 190 à 1100 nm | |
Conçu pour répondre aux besoins quotidiens du laboratoire occupé | |
457 mm | |
±0,5 nm | |
lt; 18 kg |
Écran tactile | |
2 nm | |
90 à 250 V | |
30 VCA | |
17,99 in | |
Instrument 2 ans, lampe 3 ans | |
39,68 lb | |
20,98 in |