Learn More
Biochrom Spectrophotomètre UV-visible Ultrospec 7000 avec Bluetooth
L’Ultrospec 7000 est un spectrophotomètre UV/Visible à double faisceau autonome à haute performance développé pour répondre aux besoins quotidiens du laboratoire occupé à de nombreuses applications différentes. Fonctionnement robuste et à moindre coût, avec des exigences de maintenance minimales. Fonctionnalités Bluetooth.
Marque: Biochrom 29003608
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Instrument autonome
- Écran tactile couleur pour un fonctionnement facile
- Logiciel permettant l’analyse de la longueur d’onde, de la longueur d’onde fixe, des courbes standard, de la cinétique et des méthodes de sciences de la vie préstockées
- Large gamme d’accessoires et d’options disponibles
Spécification
4 à 4 | |
330 mm | |
250 V | |
90 à 250 V, 50/60 Hz | |
50/60 Hz |
± 0,5 | |
Bluetooth | |
De 190 à 1100 nm | |
457 mm |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Biochrom Spectrophotomètre UV-visible Ultrospec 7000 avec Bluetooth > Gamme de longueurs d’ondes : 190 à 1100 nm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu