Learn More
Biochrom Spectrophotomètre UV/Visible PC Ultrospec™ 9000
Le PC Ultrospec 9000 est un spectrophotomètre UV/Visible à double faisceau, avec une bande passante variable haute performance, conçu pour fonctionner dans des laboratoires réglementés. Fonctionnement sur PC (non inclus).
Marque: Biochrom 29003617
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Conforme aux exigences de la pharmacopée
- Conforme aux règlements 21 CFR partie 11 relatifs à la norme CFR de Datrys (en option)
- Logiciel permettant l’analyse de la longueur d’onde, de la longueur d’onde fixe, des courbes standard, de la cinétique et des méthodes de sciences de la vie préstockées
- Large gamme d’accessoires et d’options disponibles
Spécification
21 CFR partie 11 | |
Écran tactile | |
0,5, 1, 2, 4 nm | |
90 à 250 V | |
30 VCA | |
17,99 in | |
Instrument 2 ans, lampe 1 an | |
39,68 lb | |
20,98 in |
Câble USB, clé USB | |
Ultrospec 9000 | |
PC Ultrospec 9000 | |
De 190 à 1100 nm | |
Fonctionnement dans des laboratoires de haute spécification | |
457 mm | |
±0,3 nm | |
lt; 18 kg |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Biochrom Spectrophotomètre UV/Visible PC Ultrospec™ 9000 > PC Ultrospec 9000
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu