Learn More
Bolle Safety Lunettes Ultim8 Platinum™ Code produit.: 16441881
Ajouter au panier
Bolle Safety Lunettes Ultim8 Platinum™
Code produit. 16441881
Teinte des verres : Transparent
Click to view available options
Teinte des verres : Transparent
Code produit. 16441881
Marque: Bolle Safety ULTIPSI
Edge
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les lunettes Ultim8 Platinum™ offrent une résistance maximale à la buée et une protection avancée dans les environnements de travail extrêmes.
  • Branches en PC / TPR pivotantes
  • Mousse en TPR scellée
  • Sangle amovible et réglable
  • Kit de transformation de lunettes
  • Revêtement Platinum™
  • Fournies avec une sangle de retenue et un kit de conversion de lunettes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité CE, EN166 FT
Type de lentille Platinum™
Revêtement de la lentille Antibuée, Antirayures
Teinte de la lentille Transparent
Type de produit Lunettes
Nb par paquet 1paire
Poids (métrique) 64 g
Lens Material Polycarbonate
  • Bolle Safety ULTIM8
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Bolle Safety ULTIM8
    • Bollé Safety - Platinum coating
      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 1:06
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 1:06
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
      • en (Main), selected
      Bolle Safety Platinum coating
    • Bollé Safety - Platinum efficiency demonstration
      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 3:09
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 3:09
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
      • en (Main), selected
      Bolle Safety Platinum efficiency demonstration
    Correction du contenu d'un produit
    Nom du produit
    Bolle Safety Lunettes Ultim8 Platinum™ >