Learn More
asecos™ Armoire de stockage de sécurité sous paillasse de type 90 UB-S-90
Stockage sûr et approuvé des matières dangereuses inflammables dans les espaces de travail
Marque: asecos™ 3265700135373
Alert:
Pour une utilisation en intérieur uniquement
Description
- Construction robuste et durable : corps en tôle d’acier revêtue de poudre
- Convivial : les tiroirs restent ouverts dans n’importe quelle position, l’intérieur des tiroirs est entièrement visible ; accès à tous les conteneurs
- Sécurisé : les tiroirs sont équipés d’un fil de mise à la terre avec une pince standard, un bac soudé avec joint, les tiroirs se ferment automatiquement en cas d’incendie
- Aucune utilisation non autorisée : tiroirs verrouillables avec verrou cylindrique et indicateur d’état du verrouillage (rouge / vert)
- Mobile : roulettes avec socle (disponibles en option), déplacement facile de l’armoire
- Ventilation : conduits d’air intégrés prêts à être connectés (DN 50) à un système d’évacuation technique
Prestations de service
Cinq ans
Spécification
Résistance au feu de 90 minutes ; type testé conformément à la norme EN 14470-1, conformité à la norme DIN EN 16121/16122, conforme à la norme CE | |
600 mm | |
482 x 979 x 702 mm | |
avec 2 tiroirs | |
800 mm | |
UB90.080.110.060.2S | |
revêtement époxy lisse | |
1102 mm | |
Gris clair (RAL 7035) | |
Armoire de stockage de sécurité sous paillasse |
2 tiroir (tôle d’acier revêtue de poudre), 2 insert perforé (acier inox) | |
482 mm | |
600 x 1102 x 800 mm | |
Stockage sûr et approuvé des matières dangereuses inflammables dans les espaces de travail | |
702 mm | |
2 | |
244,50 kg | |
979 mm | |
Tôle d'acier |