Learn More
asecos™ Armoire de stockage de sécurité sous paillasse de type 90 UB-S-90
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. p-8259052 Tienda asecos Productos
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Modèle de porte:
avec 2 tiroirs
avec tiroir
Modèle:
UB90.060.059.050.S
UB90.060.059.S
UB90.060.089.050.S
UB90.060.089.S
UB90.060.110.050.2S
UB90.060.110.050.S
UB90.060.110.2S
UB90.060.110.S
UB90.060.140.2S
UB90.080.059.060.S
UB90.080.110.060.2S
Poids (métrique):
111,00 kg
123,30 kg
148,00 kg
150,50 kg
163,00 kg
180,00 kg
183,50 kg
193,00 kg
200,10 kg
244,00 kg
244,50 kg
missing translation for 'unitSize'
1 pièce
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Pour une utilisation en intérieur uniquement
Código de producto. 15974526
missing translation for 'mfr': asecos™ 3047300135295
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Pour une utilisation en intérieur uniquement
Stockage sûr et approuvé des matières dangereuses inflammables dans les espaces de travail
  • Construction robuste et durable : corps en tôle d’acier revêtue de poudre
  • Convivial : les tiroirs restent ouverts dans n’importe quelle position, l’intérieur des tiroirs est entièrement visible ; accès à tous les conteneurs
  • Sécurisé : les tiroirs sont équipés d’un fil de mise à la terre avec une pince standard, un bac soudé avec joint, les tiroirs se ferment automatiquement en cas d’incendie
  • Aucune utilisation non autorisée : tiroirs verrouillables avec verrou cylindrique et indicateur d’état du verrouillage (rouge / vert)
  • Mobile : roulettes avec socle (disponibles en option), déplacement facile de l’armoire
  • Ventilation : conduits d’air intégrés prêts à être connectés (DN 50) à un système d’évacuation technique
Servicio Técnico
Cinq ans
Especificaciones
Certifications/Conformité Résistance au feu de 90 minutes ; type testé conformément à la norme EN 14470-1, conformité à la norme DIN EN 16121/16122, certifié GS, conforme à la norme CE
Configuration 1 tiroirs (tôle d’acier revêtue de poudre)
Profondeur (métrique) extérieure 502 mm
Profondeur (métrique) intérieure 382 mm
Dimensions (P x l x H) intérieures 382 x 470 x 502 mm
Dimensions (P x L x H) 502 x 593 x 600 mm
Modèle de porte avec tiroir
À utiliser avec (application) Stockage sûr et approuvé des matières dangereuses inflammables dans les espaces de travail
Hauteur (métrique) extérieure 600 mm
Hauteur (métrique) intérieure 502 mm
Modèle UB90.060.059.050.S
Nbre de portes 1
Revêtement de surface revêtement époxy lisse
Poids (métrique) 111,00 kg
Largeur (métrique) extérieure 593 mm
Largeur (métrique) intérieure 470 mm
Couleur Gris clair (RAL 7035)
Matériau Tôle d'acier
Type de produit Armoire de stockage de sécurité sous paillasse
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado