Learn More
Thermo Scientific™ POROS™ 50 PI Weak Anion Exchange Resin
Thermo Scientific™ POROS™ Weak Anion Exchange Media. POROS 50 micron bulk resins is available for low pressure applications, including large scale downstream bioprocessing.
Marque:  Thermo Scientific™ 1245906
Code produit. 18496618
  • 672.00€ / 50mL
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Afficher plus
Spécification
Spécification
500 to 10,000 Å
Weak
Suspension liquide
50 mL
PI (Polyethyleneimine)
Conserver à température ambiante.
Room Temperature
POROS™
Bulk Resin
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
1 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotPI150C187 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/07/2024 Catalog Number
Nom du produit
Thermo Scientific™ POROS™ 50 PI Weak Anion Exchange Resin > 50 mL