Learn More
Thermo Scientific™ Kit de fractionnement des protéines infracellulaires pour les cellules mises en culture
Enrichissez en moins de 3 heures les protéines cytoplasmiques, membranaires, solubles dans le nucléaire, liées à la chromatine et cytosquelettiques spécifiques aux cellules cultivées.
Marque: Thermo Scientific™ 78840
540.64 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24353" pour bénéficier de cette offre.
Description
Effectuez la ségrégation et l’enrichissement des protéines à partir de cinq compartiments cellulaires différents grâce au kit de fractionnement subcellulaire des protéines Thermo Scientific™ pour les cellules mises en culture.
Le kit permet la séparation et l'extraction par étapes de protéines du cytoplasme, de la membrane, solubles du noyau, liées à la chromatine, et du cytosquelette à partir de cellules de mammifères en culture. Les extraits obtenus avec le kit de fractionnement infracellulaire de protéines sont compatibles avec une diversité d’applications en aval, notamment le transfert Western, les analyses protéiques, les analyses de mobilité électrophorétique et les analyses de gènes rapporteurs et d’activité enzymatique. Le fractionnement des protéines infracellulaires permet de localiser et d’enrichir les protéines à partir de compartiments cellulaires spécifiques. Le kit de fractionnement subcellulaire de protéines Thermo Scientific contient une combinaison de réactifs qui permettent de lyser des cellules, par étapes et en moins de 3 heures, en fractions de protéines fonctionnelles du cytoplasme, de la membrane, solubles du noyau, liées à la chromatine et du cytosquelette. En règle générale, les extraits de chaque compartiment infracellulaire sont contaminés à moins de 15 % entre les fractions, ce qui représente une pureté suffisante pour la plupart des expériences qui examinent la localisation et la redistribution des protéines.Points clés :
Concis : permet d’extraire des fractions protéiques cytoplasmiques, membranaires, nucléaires et solubles, liées à la chromatine et cytosquelettiques en moins de trois heures
Pratique : permet de suivre une procédure simple sans utiliser l’ultracentrifugation sur les gradients
Complet : permet d’obtenir des fractions protéiques cytoplasmiques, membranaires, nucléaires et solubles, liées à la chromatine et cytosquelettiques à partir d’un seul kit
Cellules mises en culture : élaboré et optimisé avec des cellules de mammifères mises en culture. Utilisez le kit de fractionnement des protéines infracellulaires pour tissus pour des échantillons de tissus, Réf. 87790
Compatible : utilisé avec une diversité d’applications en aval, notamment le transfert Western, les analyses protéiques, les analyses de mobilité électrophorétique et les analyses de gènes rapporteurs et d’activité enzymatique
Petite échelle : le kit contient suffisamment de réactifs pour fractionner 50 culots cellulaires de 20 μl chacun, ce qui est équivalent à un total de 2 g de pâte cellulaire ou de tissu
Comprend :
Quatre tampons d’extraction, enzyme nucléase micrococcale, solution de chlorure de calcium et cocktail inhibiteur de protéases
Recommandé dans les cas suivants :
Extraction et enrichissement de protéines de différents compartiments cellulaires ; Séparation et profilage des protéines du cytoplasme, du noyau, de la membrane et du cytosquelette à partir du même échantillon cellulaire ; Étude de la translocation des protéines
Spécification
Kit de fractionnement infracellulaire de protéines | |
Liquide | |
Tampon de lyse cellulaire, solution détergente, fractionnement subcellulaire | |
1 kit |
Dès réception, conserver le kit à -20°C ou conserver les composants individuels comme indiqué ci-dessus.Le kit est expédié avec de la glace sèche. | |
Tampon de lyse | |
50 échantillons |
Sécurité et traitement
- Subcellular Protein Fractionation Kit for Cultured Cells
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: 4-(2-aminoethyl)-Benzenesulfonyl fluoride hydrochloride