Learn More
DuPont™ Surbotte grise TYCHEM 6000
Tous les produits DuPont Produits
Click to view available options
Couleur : Gris ; taille : Universel
Description
- Attaches de fixation
- Traitement antistatique
- La semelle est partiellement cousue
- Semelle antidérapante
- Protège contre les éclaboussures mais pas entièrement étanche aux liquides
- Excellente protection contre la perméation d’une très grande variété de produits chimiques
- Protège le personnel contre de nombreux produits chimiques organiques industriels toxiques, produits chimiques inorganiques très concentrés (même pressurisés), les particules, les risques biologiques et certains agents de guerre chimique
- Utilisée pour une large gamme d’applications, du nettoyage de déversements chimiques aux interventions d’urgence en passant par les applications pétrochimiques et militaires
Spécification
Spécification
Dimensions | Universal |
Matériau | Tychem |
Couleur | Gris |
Jetable | Single-use |
Stérilité | Stérile |
Type de semelle | Anti-dérapant |
Épaisseur | 70 μm |
Quantité d’emballage | 25/boîte |
Résistance | Liquides |
Type de produit | Surchaussures |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
S'équiper pour la sécurité
Économisez jusqu'à 94 % sur les gants, les vêtements et plus encore.Code promotionnel: 24131Expire: 2025-06-08
Nouvelle offre Achetez Maintenant
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
DuPont™ Surbotte grise TYCHEM 6000 >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu