Learn More
DuPont™ Surbotte TYCHEM™ 2000 C
Tous les produits DuPont Produits
Click to view available options
Dimensions:
Universal
Description
- Partiellement cousu, partiellement scotché
- Semelle antidérapante
- Arrive au genou avec attaches de fixation
- Jaune
- Certification de conformité à la réglementation (UE) 2016 / 425
- Vêtement de protection chimique partielle du corps, catégorie III, type PB [3]
- EN 14126 (barrière protectrice contre les agents infectieux)
- Traitement antistatique (EN 1149-5) sur l’intérieur
Spécification
Spécification
Dimensions | Universal |
Couleur | Jaune |
Type de semelle | Antidérapant |
Type de couture | Partiellement cousu, partiellement scotché |
Comprend | Attaches de fixation |
Certifications/Conformité | (UE) 2016 / 425, Catégorie III, Type PB [3], EN 14126, EN 1149-5 |
Type de produit | Surchaussures |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 6
Promotions
-
Plusieurs fabricants
S'équiper pour la sécurité
Économisez jusqu'à 94 % sur les gants, les vêtements et plus encore.Code promotionnel: 24131Expire: 2025-06-08
Nouvelle offre Achetez Maintenant
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
DuPont™ Surbotte TYCHEM™ 2000 C >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu