Learn More
DuPont™ Tyvek™ 500 Xpert (Eco Pack)
Combinaison à capuche avec ceinture élastique et design ergonomique et protecteur.
Marque: DuPont™ D15359276
715.46 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24380" pour bénéficier de cette offre.
Description
La combinaison à capuche est robuste mais légère, avec moins de 180 grammes par vêtement.Sa capuche en trois parties offre un ajustement optimal à la tête et au visage lors des mouvements.Les vêtements Tyvek™ sont composés de polyéthylène haute densité à filage éclair, offrant un équilibre idéal entre protection, durabilité et confort.Les vêtements et accessoires Tyvek™ sont perméables à l’air et à la vapeur d’eau, tout en repoussant les aérosols et liquides aqueux.Ils offrent une excellente barrière contre les particules et les fibres fines (jusqu’à 1 micron), est très peu pelucheux et traité antistatiquement.
Les applications des vêtements Tyvek™ 500 Xpert incluent celles que l’on trouve dans la manipulation des produits pharmaceutiques, le traitement chimique, l’industrie pétrolière et gazière, la maintenance et les opérations générales, la peinture automatique par pulvérisation, etc.
- Aucun ajout de silicone
- Visage, poignets et chevilles élastiqués
- Élastique collé à la taille
- Ample empiècement de l’entre-jambe pour une plus grande liberté de mouvement
- Grande tirette de fermeture à glissière facile à saisir
- Fermeture éclair Tyvek™ à verrouillage automatique et rabat de fermeture pour une meilleure protection
- Vêtements de protection chimique de catégorie III, de type 5-B et 6-B
- Protection contre la contamination radioactive
- Traitement antistatique des deux côtés
- Coutures externes cousues
- Très faible fuite vers l’intérieur grâce à une conception optimisée
Le pack eco contient 25 vêtements dans un pack économique avec un IFU, au lieu d’un emballage individuel avec un IFU pour chaque unité de vêtement.Le produit et ses performances restent exactement les mêmes, mais les modifications apportées à l’emballage permettent de réduire l’utilisation de papier et de plastique et contribuent ainsi à mieux protéger la planète.
Spécification
2XL | |
Polyéthylène | |
Élastique | |
Capuche | |
Non stérile | |
Produits chimiques | |
Non | |
< 180 g |
Unisexe | |
Blanc | |
Élastique | |
Piqué | |
Catégorie III | |
Règlement (UE) 2016/425, EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5 | |
< 6,3 oz |