Learn More
DuPont™ Blouse Tychem™ 2000C
Tous les produits DuPont Produits
Click to view available options
Dimensions:
M
2XL
Description
- Poignets doubles pour une protection accrue et un lien plus étroit avec les gants
- Poignets élastiques
- Poignets en maille (à l’intérieur) pour un meilleur confort
- Offre une bonne protection barrière contre la perméation d’une large gamme de produits chimiques inorganiques et les risques biologiques (même sous pression)
- Utilisée comme protection contre les éclaboussures pressurisées ou non dans différents environnements industriels, notamment la fabrication de pâtes et papiers, la transformation des aliments, le traitement de produits chimiques et la fabrication de produits pharmaceutiques
Spécification
Spécification
Dimensions | M |
Couleur | Jaune |
Jetable | Single-use |
Certifications/Conformité | (EU) 2016/425, EN 14126, EN 1149-1 |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-5 of 7
Promotions
-
Plusieurs fabricants
S'équiper pour la sécurité
Économisez jusqu'à 94 % sur les gants, les vêtements et plus encore.Code promotionnel: 24131Expire: 2025-06-08
Nouvelle offre Achetez Maintenant
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
DuPont™ Blouse Tychem™ 2000C >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu