Learn More
DuPont™ Tablier jaune Tychem 2000 C
Tous les produits DuPont Produits
Click to view available options
Couleur : Jaune
Description
- Longueur jusqu’au tibia
- Avec attaches à la taille et au col
- Traitement antistatique
- Les applications comprennent une protection contre les éclaboussures pressurisées ou non dans différents environnements industriels, notamment la fabrication de pâtes et papiers, la transformation des aliments, le traitement de produits chimiques et la fabrication de produits pharmaceutiques
Spécification
Spécification
Dimensions | Universel |
Couleur | Jaune |
Finition | Revêtement barrière polymérique |
Certifications/Conformité | (UE) 2016 / 425, Catégorie III, Type PB [3], EN 14126, EN 1149-5 |
Type de couture | Sans coutures |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
DuPont™ Tablier jaune Tychem 2000 C >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu