Learn More
Köttermann Armoire de stockage à deux portes
Cette armoire de stockage haute à deux portes comporte deux portes à charnière ou coulissantes pour protéger l’équipement et les ustensiles stockés.
sur devis
Spécification
Réglable Non
Type de hotte Stockage en hauteur
Finition Revêtement époxy
Nbre de portes 2
Nbre de tiroirs Aucun
Consulter d'autres spécifications
Produits 7
Code produit Marque Type de porte Nbre d’étagères Dimensions (P x L x H) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Type de porte Nbre d’étagères Dimensions (P x L x H) Prix Quantité et disponibilité  
17362089
Afficher les documents
Köttermann
301-00066
Coulissant 4 350 x 900 x 1920 mm
sur devis
1 pièce
N/A
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
17342079
Afficher les documents
Köttermann
301-00002
Coulissant 4 350 x 1200 x 1920 mm
sur devis
1 pièce
N/A
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
17382089
Afficher les documents
Köttermann
301-00075
À charnières 4 366 x 900 x 1920 mm
sur devis
1 pièce
N/A
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
17392089
Afficher les documents
Köttermann
301-00077
Coulissant 4 500 x 900 x 1920 mm
sur devis
1 pièce
N/A
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
17362079
Afficher les documents
Köttermann
301-00017
Coulissant 4 500 x 1200 x 1920 mm
sur devis
1 pièce
N/A
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
17312099
Afficher les documents
Köttermann
301-00086
À charnières 4 516 x 900 x 1920 mm
sur devis
1 pièce
N/A
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
17322099
Afficher les documents
Köttermann
301-00099
À charnières Aucun 770 x 1100 x 2250 mm
sur devis
1 pièce
N/A
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Description
Description
  • Un design haut et fin qui permet d’augmenter le stockage avec un faible encombrement.
  • Deux portes protègent les articles stockés
  • Options de porte coulissante et à charnière disponibles
Spécification
Spécification
Non
Revêtement époxy
Aucun
Non
Acier
Stockage en hauteur
2
Aucun
Blanc
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Köttermann Armoire de stockage à deux portes