Learn More
Köttermann Armoire de stockage à deux portes
Cette armoire de stockage haute à deux portes comporte deux portes à charnière ou coulissantes pour protéger l’équipement et les ustensiles stockés.
Marque: Köttermann 301-00066
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Un design haut et fin qui permet d’augmenter le stockage avec un faible encombrement.
- Deux portes protègent les articles stockés
- Options de porte coulissante et à charnière disponibles
Spécification
Blanc | |
Stockage en hauteur | |
Coulissant | |
Stockage | |
Aucun | |
Aucun | |
Non |
Non | |
350 x 900 x 1920 mm | |
Revêtement époxy | |
2 | |
4 | |
83,4 kg | |
Acier |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Köttermann Armoire de stockage à deux portes > Armoire haute à deux portes ; Type de porte :Coulissante ; Nombre d’étagères :4 ; Dimensions (P x L x H) :350 x 900 x 1920 mm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu