Learn More
Köttermann Armoire de stockage à deux portes
Click to view available options
Type de porte:
Coulissant
À charnières
Nbre d’étagères:
4
Aucun
Dimensions (P x L x H):
350 x 900 x 1920 mm
366 x 900 x 1920 mm
500 x 900 x 1920 mm
516 x 900 x 1920 mm
350 x 1200 x 1920 mm
500 x 1200 x 1920 mm
770 x 1100 x 2250 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Un design haut et fin qui permet d’augmenter le stockage avec un faible encombrement.
- Deux portes protègent les articles stockés
- Options de porte coulissante et à charnière disponibles
Spécification
Spécification
| Couleur | Blanc |
| Réglable | Non |
| Type de hotte | Stockage en hauteur |
| Dimensions (P x L x H) | 516 x 900 x 1920 mm |
| Type de porte | À charnières |
| Finition | Revêtement époxy |
| À utiliser avec (application) | Stockage |
| Nbre de portes | 2 |
| Nbre de tiroirs | Aucun |
| Nbre d’étagères | 4 |
| Afficher plus |