Learn More
Köttermann Armoire de stockage à deux portes
Cette armoire de stockage haute à deux portes comporte deux portes à charnière ou coulissantes pour protéger l’équipement et les ustensiles stockés.
Marque:  Köttermann 301-00002
Code produit. 17342079
  • 1780.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 29-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Un design haut et fin qui permet d’augmenter le stockage avec un faible encombrement.
  • Deux portes protègent les articles stockés
  • Options de porte coulissante et à charnière disponibles
Spécification
Spécification
Blanc
Stockage en hauteur
Coulissant
Stockage
Aucun
Aucun
Non
Non
350 x 1200 x 1920 mm
Revêtement époxy
2
4
101,1 kg
Acier