Learn More
Cole-Parmer™ Portoir pour tubes à essai
Portoir pour microtubes
413.00€ - 507.52€
Spécification
Type de produit | Portoir pour tubes à essai |
---|---|
Quantité d’emballage | 1 de chaque |
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10774337
|
Cole-Parmer™
79520-96 |
64 tubes de 1,5 ml |
507.52€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10470295
|
Cole-Parmer™
79520-97 |
25 tubes |
488.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10794337
|
Cole-Parmer™
79520-99 |
16 tubes de 30 ml |
413.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10784337
|
Cole-Parmer™
79520-98 |
12 tubes |
415.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
Tous les incubateurs sont dotés de fenêtres en acrylique fumé et sont suffisamment compacts pour être positionnés sur la paillasse. La vitesse d’agitation est contrôlée par microprocesseur et définie via le panneau de commande LED numérique. L’incubateur intègre également un minuteur numérique polyvalent qui peut être réglé de 1 seconde à 9 jours.SI500 et SI600
Fournit un mouvement d’agitation orbital, réglable entre 30 tr/min et 300 tr/min avec une action de démarrage en douceur. Large gamme de racks accessoires en acier inox pouvant accueillir des tubes à échantillons de 1,5 ml, 15 ml et 50 ml. Les racks accessoires sont maintenus sur la plateforme en orbite par un système Magnalock, permettant un couplage rapide et un découplage sans outils.
SI505
Optimisé pour une utilisation avec des plaques de microtitration avec une course de 1,5 mm et une plage de vitesse comprise entre 250 tr/min et 1 250 tr/min. Avec plateaux d’eau pour contrôler le niveau d’humidité dans la chambre et minimiser l’évaporation des échantillons.
- Agitateurs incubateurs combinés
- Affichage numérique de la température et de la vitesse
- Minuteur intégré
- Plateforme unique rétractable pour un chargement et un déchargement faciles
- Racks de tubes accessoires avec angle réglable, avec système de couplage Magnalock disponible Idéal pour les procédures de culture cellulaire, en particulier les applications de culture en suspension.
Spécification
Portoir pour tubes à essai | |
1 de chaque |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Cole-Parmer™ Portoir pour tubes à essai