Learn More
Cole-Parmer™ Portoir pour tubes à essai
Code produit. 10774337
Click to view available options
Capacité:
12 tubes
16 tubes de 30 ml
25 tubes
64 tubes de 1,5 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10774337
Marque: Cole-Parmer™ 7952096
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Portoir pour microtubes
Tous les incubateurs sont dotés de fenêtres en acrylique fumé et sont suffisamment compacts pour être positionnés sur la paillasse. La vitesse d’agitation est contrôlée par microprocesseur et définie via le panneau de commande LED numérique. L’incubateur comprend également un minuteur numérique polyvalent qui peut être réglé entre 1 seconde et 9 jours.
SI500 et SI600
Fournit un mouvement d’agitation orbital, réglable entre 30 tr/min et 300 tr/min avec une action de démarrage en douceur. Large gamme de portoirs accessoires en acier inoxydable pouvant accueillir des tubes à échantillons de 1,5 ml, 15 ml et 50 ml. Les portoirs accessoires sont maintenus sur la plateforme à agitation orbitale à l’aide d’un système Magnalock, permettant un couplage / découplage rapide sans outils.
SI505
Optimisé pour une utilisation avec des plaques de microtitration avec une orbite de 1,5 mm et une plage de vitesses comprise entre 250 tr/min et 1 250 tr/min. Avec plateaux d’eau pour contrôler le niveau d’humidité dans la chambre et minimiser l’évaporation des échantillons.
  • Agitateurs incubateurs combinés
  • Affichage numérique de la température et de la vitesse
  • Minuteur intégré
  • Plateforme unique rétractable pour un chargement et un déchargement faciles
  • Portoirs pour tubes à essai accessoires réglages en angle, avec système de couplage Magnalock disponible. Idéal pour les procédures de culture cellulaire, en particulier les applications de culture en suspension.
Spécification
Capacité 64 tubes de 1,5 ml
Capacité de tube 1,5 ml
Type de produit Portoir pour tubes à essai
À utiliser avec (équipement) S1500 / 1
Nbre de positions 64
Quantité d’emballage 1 de chaque