Learn More
Cole-Parmer™ Portoir pour tubes à essai
Code produit. 10784337
Click to view available options
Capacité:
12 tubes
16 tubes de 30 ml
25 tubes
64 tubes de 1,5 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10784337
Marque: Cole-Parmer™ 7952098
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Portoir pour microtubes
  • Large gamme de racks accessoires en acier inox pouvant accueillir des tubes à échantillons de 1,5 ml, 15 ml et 50 ml.
  • L’angle des tubes peut être réglé jusqu’à 30°C.
  • Les racks accessoires sont maintenus sur la plateforme à agitation orbitale à l’aide d’un système Magnalock en cours de brevetage, permettant un couplage / découplage rapide sans outils.
Spécification
Alimentation électrique 230 V, 50 Hz, 300 W
Tension 230 V
Plage de températures (métrique) Température ambiante de +5°C à 60°C
Capacité 12 tubes
Capacité de tube 50 ml
Type de produit Portoir pour tubes à essai
Fréquence 50 Hz
Profondeur (impériale) 18.7 in.
Profondeur (métrique) 474 mm
Hauteur (impériale) 20.6 in.
Hauteur (métrique) 522 mm
Poids (impériale) 66.1 lb.
Poids (métrique) 30 kg
À utiliser avec (équipement) Incubateur à agitation orbitale Stuart™
Nbre de positions 12
Quantité d’emballage 1 de chaque