Learn More
Cole-Parmer™ Portoir pour tubes à essai
Click to view available options
Capacité:
12 tubes
16 tubes de 30 ml
25 tubes
64 tubes de 1,5 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Large gamme de racks accessoires en acier inox pouvant accueillir des tubes à échantillons de 1,5 ml, 15 ml et 50 ml.
- L’angle des tubes peut être réglé jusqu’à 30°C.
- Les racks accessoires sont maintenus sur la plateforme à agitation orbitale à l’aide d’un système Magnalock en cours de brevetage, permettant un couplage / découplage rapide sans outils.
Spécification
Spécification
| Alimentation électrique | 230 V, 50 Hz, 300 W |
| Tension | 230 V |
| Plage de températures (métrique) | Température ambiante de +5°C à 60°C |
| Capacité | 25 tubes |
| Capacité de tube | 15 mL |
| Type de produit | Portoir pour tubes à essai |
| Fréquence | 50 Hz |
| Profondeur (impériale) | 18.7 in. |
| Profondeur (métrique) | 474 mm |
| Hauteur (impériale) | 20.6 in. |
| Afficher plus |