Learn More
Thermo Scientific™ Sachet double TSB (100 ml de septum)
Bouillon de soja riche en trypsine Thermo Scientific™ est un bouillon d’enrichissement à usage général pour la culture et l’isolement des microorganismes.
Marque:  Thermo Scientific™ R112986
199.06 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 17759448
  • 214.00€ / 10 pièces
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Flacon en borosilicate
  • Bouchon à vis phénolique avec septum
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Ambré
100 mL
Double ensachage
Milieux de culture
Contrôle de stérilité
10/paquet
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
3 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot249976 Type de certificatCertificat d’analyse Date09/04/2025 Catalog NumberR112986
Numéro de lot244301 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/03/2025 Catalog NumberR112986
Numéro de lot241128 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/03/2025 Catalog NumberR112986
Nom du produit
Thermo Scientific™ Sachet double TSB (100 ml de septum) > 100 ml de septum