Learn More
DWK Life Sciences Brosse RMN, pour le nettoyage des tubes RMN
Les salissures tenaces et les dépôts dans les tubes RMN peuvent être éliminés avec la brosse RMN.
Marque: DWK Life Sciences 290740059
3.38 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
La spectroscopie par résonance magnétique nucléaire (spectroscopie RMN) est une méthode spectroscopique permettant d’élucider la structure des molécules et des composés. En raison des interactions électroniques d’atomes simples avec les atomes voisins, des conclusions structurales peuvent être tirées. En plus de l’élucidation de la structure, la concentration et la dynamique des molécules peuvent être déterminées par cette méthode. Cette méthode d’analyse nécessite des tubes très précis avec un diamètre constant, une épaisseur de paroi uniforme et une excellente rectitude sur l’ensemble du tube. Les dépôts et la contamination dans les tubes RMN peuvent être dissous à l’aide de la brosse RMN. Un nettoyage ultérieur avec un solvant approprié acidifie complètement le tube RMN.
- En raison de la précision de l’ajustement, les poils reposent contre la paroi interne du verre et un procédé de nettoyage optimal est possible.
Spécification
Nylon | |
Courbe | |
Nettoyage | |
250 mm |
Acier inoxydable | |
Autoclavable | |
Nettoyage |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.